Tisk…
Fosforyltrichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
201170-1KG 201170-250G 201170-5G
SIAL201170-1KGEA 3750 CZK
SIAL201170-1KG SIAL201170-250G SIAL201170-5G
Fosforyltrichlorid, Sigma-Aldrich®
Fosforyltrichlorid
Vzorec: POCl₃
MW: 153.33
Bod varu: 107
Bod tání: 1
Hustota: 1.645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011443
CAS číslo: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07506