Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
157775-1KG
157775-250G
SIAL157775-1KGEA
3790
CZK
SIAL157775-1KG
SIAL157775-250G
Chlorid fosforečný, Sigma-Aldrich®
Chlorid fosforečný
Vzorec:
Cl₅P Bod tání: ∼148 °C Hustota: 3,6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011439 CAS číslo: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 UN: 1806 ADR: 8,II Merck Index: 12,07508 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...