Tisk…
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450723-25G 450723-5G
SIAL450723-25GEA 12640 CZK
SIAL450723-25G SIAL450723-5G
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
MW: 315.34
Bod varu: 447
Bod tání: 232
Hustota: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01261