Tisk…
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
224839-25G 224839-500G 224839-100G
SIAL224839-25GEA 3200 CZK
SIAL224839-25G SIAL224839-500G SIAL224839-100G
Chlorid vizmutitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid vizmutitý
Vzorec: BiCl₃
MW: 315.34
Bod varu: 447
Bod tání: 232
Hustota: 4.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01261