Tisk…
Chlorid vizmutitý, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
89485.06 89485.14
89485.06EA 4470 CZK
89485.06 89485.14
Chlorid vizmutitý, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Chlorid vizmutitý
Purity: 99.999% CAS No.: 7787-60-2 Molecular Formula: BiCl3 Formula Weight: 315.34 Physical Form: Crystalline Density: 4.75 Appearance: White Melting Point: 230-232° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,1262 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003461
Vzorec: BiCl₃
MW: 315,34 g/mol
Bod varu: ∼430 °C (subl.)
Bod tání: 230…232 °C
Hustota: 4,75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003461
CAS číslo: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1262