Tisk…
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
338877-25G 338877-5G
SIAL338877-25GEA 5760 CZK
SIAL338877-25G SIAL338877-5G
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
MW: 299.02
Bod varu: 140
Bod tání: 3
Hustota: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011213
CAS číslo: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701