Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
215171-1KG
215171-250G
215171-50G
SIAL215171-1KGEA
10950
CZK
SIAL215171-1KG
SIAL215171-250G
SIAL215171-50G
Chlorid antimoničný, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec:
Cl₅Sb Bod varu: 140 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011213 CAS číslo: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8,II Merck Index: 13,00701 |