Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phosphorus tribromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
288462-10G
288462-50G
SIAL288462-10GEA
3450
CZK
SIAL288462-10G
SIAL288462-50G
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec:
PBr₃ Bod varu: 175 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 2,8903 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011436 CAS číslo: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 12,07514 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...