Tisk…
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
157783-100G 157783-500G
SIAL157783-100GEA 2810 CZK
SIAL157783-100G SIAL157783-500G
Bromid fosforitý, Sigma-Aldrich®
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 2,8903 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011436
CAS číslo: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514