Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
654981-1G
654981-5G
SIAL654981-1GEA
3740
CZK
SIAL654981-1G
SIAL654981-5G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Vzorec:
BiBr₃ MW: 448.69 Bod varu: 278 °C (11 mmHg) Bod tání: 218 Hustota: 5.72 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014195 CAS číslo: 7787-58-8 EINECS: 232-121-1 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,01299 |