Tisk…
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
401072-100G 401072-25G
SIAL401072-100GEA 5860 CZK
SIAL401072-100G SIAL401072-25G
Bismuth(III) bromide, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) bromide
Vzorec: BiBr₃
MW: 448,69 g/mol
Bod varu: 278 °C (11 mmHg)
Bod tání: 218 °C
Hustota: 5,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014195
CAS číslo: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01299