Tisk…
Antimony(III) bromide 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Antimony tribromide
318400500 318402500
ACRO318400500EA 4050 CZK
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, pure
Antimony(III) bromide
Vzorec: Br₃Sb
MW: 361.47
Bod varu: 280 °C
Bod tání: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016317
CAS číslo: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
UN: 1549
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00747
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %