Tisk…

Tetramethyltin 95, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Tin tetramethyl, Tetramethylstannane

MQ100

481394-10ML 481394-50ML
SIAL481394-10MLEA 3380 CZK
SIAL481394-10ML SIAL481394-50ML
Tetramethyltin 95, Sigma-Aldrich®
Tetramethyltin
Vzorec: C₄H₁₂Sn
MW: 178.85
Bod varu: 75 °C (1013 hPa)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008278
CAS číslo: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR