Triphenylsilane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11605.18
A11605.09
A11605.18EA
5080
CZK
A11605.18
A11605.09
Triphenylsilane ≥99%
Triphenylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 789-25-3
Molecular Formula: (C6H5)3SiH
Formula Weight: 260.41
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 159-163°/3mm
Beilstein Reference: 978182
MDL No.: MFCD00003003
Vzorec:
C₁₈H₁₆Si Bod varu: 159…163 °C (3 mmHg) Bod tání: 42…44 °C Hustota: 1,152 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003003 CAS číslo: 789-25-3 EINECS: 212-333-0 |