Tisk…
Fentin chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317291000 317290050 317295000
ACRO317291000EA 1450 CZK
ACRO317291000 ACRO317290050 ACRO317295000
Fentin chloride 95%
Fentin chloride
Vzorec: C₁₈H₁₅ClSn
Bod varu: 240 °C (13,5 mmHg)
Bod tání: 103…108 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000519
CAS číslo: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
UN: 3146
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
Titration Argentometric ≥94 %