Tisk…
Chlorotriphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Triphenylchlorosilane
MQ100
114162-25G 114162-5G
SIAL114162-25GEA 2890 CZK
SIAL114162-25G SIAL114162-5G
Chlorotriphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Chlorotriphenylsilane
Vzorec: C₁₈H₁₅ClSi
MW: 294.86
Bod varu: 378
Bod tání: 90…95 °C
Hustota: 1.0165 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000496
CAS číslo: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8 II