Chlorotriphenylsilane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
A13678.06EA
1220
CZK
A13678.06
A13678.14
A13678.18
A13678.22
Chlorotriphenylsilane 96%
Vzorec:
C₁₈H₁₅ClSi Bod varu: 188…189 °C (3 mmHg) Bod tání: 91…96 °C Hustota: 1,0165 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >200 °C (392 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000496 CAS číslo: 76-86-8 EINECS: 200-989-0 UN: 3261 ADR: 8,II |