Tisk…
Chlorotriphenylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triphenylchlorosilane
151250250 151251000
ACRO151250250EA 3140 CZK
ACRO151250250 ACRO151251000
Chlorotriphenylsilane 95%
Chlorotriphenylsilane
Vzorec: C₁₈H₁₅ClSi
MW: 294.86
Bod varu: 378
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000496
CAS číslo: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥94 %