Tisk…
Diphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
148482-25G 148482-5G
SIAL148482-25GEA 3520 CZK
SIAL148482-25G SIAL148482-5G
Diphenylsilane, Sigma-Aldrich®
Diphenylsilane
Vzorec: C₁₂H₁₂Si
Bod varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003002
CAS číslo: 775-12-2
EINECS: 212-271-4