Tisk…
Diphenylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
329770050 329770250
ACRO329770050EA 1770 CZK
ACRO329770050 ACRO329770250
Diphenylsilane 97%
Diphenylsilane
Vzorec: C₁₂H₁₂Si
Bod varu: 95…97 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003002
CAS číslo: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %