Diphenyltin dichloride ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
71139.04
71139.09
71139.18
71139.04EA
896
CZK
71139.04
71139.09
71139.18
Diphenyltin dichloride ≥95%
Diphenyltin dichloride
Purity: 95%
CAS No.: 1135-99-5
Molecular Formula: C12H10Cl2Sn
Formula Weight: 343.81
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₀Cl₂Sn Bod varu: 333…337 °C (rozkl.) Bod tání: 41…43 °C Bod vzplanutí: >150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000516 CAS číslo: 1135-99-5 EINECS: 214-496-3 UN: 3146 ADR: 6.1,III |