Tisk…
Phenylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
335150-1G 335150-25G 335150-5G
SIAL335150-1GEA 968 CZK
SIAL335150-1G SIAL335150-25G SIAL335150-5G
Phenylsilane, Sigma-Aldrich®
Phenylsilane
Vzorec: C₆H₈Si
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013478
CAS číslo: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II