Phenylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17901.06
A17901.14
A17901.22
A17901.06EA
2490
CZK
A17901.06
A17901.14
A17901.22
Phenylsilane ≥97%
Phenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 694-53-1
Molecular Formula: C6H8Si
Formula Weight: 108.22
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 120°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013478
Vzorec:
C₆H₈Si Bod varu: 120 °C Hustota: 0,88 Bod vzplanutí: 7 °C (45 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013478 CAS číslo: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |