Tisk…
Phenylsilane 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 3310 CZK
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Phenylsilane 97+%
Phenylsilane
Vzorec: C₆H₈Si
Bod varu: 120 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013478
CAS číslo: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %