Tisk…
Phenyltrimethoxysilane 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 942 CZK
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phenyltrimethoxysilane 85%
Phenyltrimethoxysilane
Vzorec: C₉H₁₄O₃Si
Bod varu: 233 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,062 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025689
CAS číslo: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %