Phenyltriethoxysilane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
L04684.18EA
865
CZK
L04684.18
L04684.30
L04684.0B
Phenyltriethoxysilane ≥98%
Phenyltriethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 780-69-8
Molecular Formula: C12H20Si
Formula Weight: 240.38
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4610
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2940602
MDL No.: MFCD00009065
Vzorec:
C₁₂H₂₀O₃Si Bod varu: 235 °C Bod tání: 41 °C Hustota: 0,996 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009065 CAS číslo: 780-69-8 EINECS: 212-305-8 |