Trichloro(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenyltrichlorosilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
440108-100ML
440108-1L
SIAL440108-100MLEA
1130
CZK
SIAL440108-100ML
SIAL440108-1L
Trichloro(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Trichloro(phenyl)silane
Vzorec:
C₆H₅Cl₃Si MW: 211.55 Bod varu: 201 Bod tání: –40 °C Hustota: 1.315 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000479 CAS číslo: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8 II |