Tisk…
Trichloro(phenyl)silane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenyltrichlorosilane
131000100 131002500 131000010
ACRO131000100EA 780 CZK
ACRO131000100 ACRO131002500 ACRO131000010
Trichloro(phenyl)silane 95%
Trichloro(phenyl)silane
Vzorec: C₆H₅Cl₃Si
Bod varu: 201 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,321 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000479
CAS číslo: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Hydroxyl value 65 to 78 mg KOH/g
Iodine value 25 to 35 g I2/100 g
Saponification value 65 to 70 mg KOH/g