Hexamethyldisilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
217069-10G
217069-50G
217069-5G
SIAL217069-10GEA
2200
CZK
SIAL217069-10G
SIAL217069-50G
SIAL217069-5G
Hexamethyldisilane, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Vzorec:
C₆H₁₈Si₂ Bod varu: 112 °C (1013 hPa) Bod tání: 13…15 °C Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008258 CAS číslo: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |