Tisk…
Hexamethyldisilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18889.0010 8.18889.0050
8.18889.0010EA 1880 CZK
8.18889.0010 8.18889.0050
Hexamethyldisilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Vzorec: C₆H₁₈Si₂
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008258
CAS číslo: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 13 - 15 °C
Molar Mass 146.37 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4207 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)