Hexamethyldisilane 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13155.14
A13155.22
A13155.14EA
3090
CZK
A13155.14
A13155.22
Hexamethyldisilane 98
Hexamethyldisilane
Purity: 98+%
CAS No.: 1450-14-2
Molecular Formula: (CH3)3SiSi(CH3)3
Formula Weight: 146.38
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Odourless
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 1633463
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008258
Vzorec:
C₆H₁₈Si₂ MW: 146.38 Bod varu: 112…113 °C Bod tání: 12…13 °C Hustota: 0.721 Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008258 CAS číslo: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3 II |