Tisk…
Hexamethyldisilane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 1840 CZK
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexamethyldisilane 98+%
Hexamethyldisilane
Vzorec: C₆H₁₈Si₂
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 0,71 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008258
CAS číslo: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %