Tisk…
Tetramethyltin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tin tetramethyl, Tetramethylstannane
163980100 163980500
ACRO163980100EA 2630 CZK
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetramethyltin 98%
Tetramethyltin
Vzorec: C₄H₁₂Sn
MW: 178.85
Bod varu: 75
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1.29 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008278
CAS číslo: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %