Tisk…
Tetramethylsilan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 2690 CZK
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tetramethylsilan 99%
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Bod varu: 26,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008274
CAS číslo: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %