Tisk…

Tetramethylsilan 99.9+% for NMR spectroscopy

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

138470250 138471000
ACRO138470250EA 1620 CZK
ACRO138470250 ACRO138471000
Tetramethylsilan 99.9+% for NMR spectroscopy
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Bod varu: 26…28 °C (760 mmHg)
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008274
CAS číslo: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
UN: 2749
ADR: 3,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR