Tetraethylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03328.22
L03328.06
L03328.14
L03328.22EA
10680
CZK
L03328.22
L03328.06
L03328.14
Tetraethylsilane ≥97%
Tetraethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 631-36-7
Molecular Formula: C8H20Si
Formula Weight: 144.33
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Recognizable
Melting Point: -82°
Boiling Point: 153-155°
Beilstein Reference: 1732768
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009019
Vzorec:
C₈H₂₀Si Bod varu: 153…155 °C Bod tání: –82 °C Hustota: 0,767 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009019 CAS číslo: 631-36-7 EINECS: 211-155-0 UN: 1993 ADR: 3,III |