Triethylsilylacetylene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20217.03
L20217.06
L20217.03EA
978
CZK
L20217.03
L20217.06
Triethylsilylacetylene 97%
Triethylsilylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 1777-03-3
Molecular Formula: HC≡CSi(CH2CH3)3
Formula Weight: 140.31
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4315
Boiling Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1743814
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075373
Vzorec:
C₈H₁₆Si Bod varu: 136…140 °C Hustota: 0,783 Bod vzplanutí: 17 °C (62 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075373 CAS číslo: 1777-03-3 UN: 1993 ADR: 3,II |