Tisk…
Triethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
467448-100ML 467448-25ML
SIAL467448-100MLEA 5550 CZK
SIAL467448-100ML SIAL467448-25ML
Triethylsilane, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009018
CAS číslo: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II