Tisk…
Triethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18806.0010 8.18806.0050
8.18806.0010EA 1680 CZK
8.18806.0010 8.18806.0050
Triethylsilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Bod tání: –156,9 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009018
CAS číslo: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 116.28 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Refractive Index 1.4117 (20 °C, 589 nm)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid