Triethylsilane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10320.18
A10320.09
A10320.30
A10320.18EA
2770
CZK
A10320.18
A10320.09
A10320.30
Triethylsilane ≥98%
Triethylsilane
Purity: 98+%
CAS No.: 617-86-7
Molecular Formula: C6H16Si
Formula Weight: 116.28
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -157°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1098278
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009018
Vzorec:
C₆H₁₆Si MW: 116.28 Bod varu: 107…108 °C Bod tání: –157 °C Hustota: 0.728 Bod vzplanutí: –6 °C (21 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009018 CAS číslo: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3 II |