Tisk…
Triethylsilane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212920050 212920250 212921000 212925000
ACRO212920050EA 1180 CZK
ACRO212920050 ACRO212920250 ACRO212921000 ACRO212925000
Triethylsilane 99%
Triethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
MW: 116.28
Bod varu: 107…108 °C (760 mmHg)
Bod tání: -156.9
Hustota: 0.72 g/cm³
Bod vzplanutí: –3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009018
CAS číslo: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %