Tisk…

Triisopropylsilane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

233781-10G 233781-50G
SIAL233781-10GEA 1560 CZK
SIAL233781-10G SIAL233781-50G
Triisopropylsilane, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilane
Vzorec: C₉H₂₂Si
MW: 158,36 g/mol
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
MDL Number: MFCD00009657
CAS číslo: 6485-79-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR