Tisk…
Triisopropylsilane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 1640 CZK
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropylsilane 98%
Triisopropylsilane
Vzorec: C₉H₂₂Si
MW: 158,36 g/mol
Bod varu: 84…86 °C (35 mmHg)
Hustota: 0,773 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009657
CAS číslo: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %