Triisopropylsilane
Dodavatel: abcr
SIT8385.0100
AB111481.0100
ABCRSIT8385.0100EA
0
CZK
ABCRSIT8385.0100
ABCRAB111481.0100
Triisopropylsilane
Triisopropylsilane
Vzorec:
C₉H₂₂Si Bod varu: 84 °C (1013 hPa) Hustota: 0,7734 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 35 °C |
MDL Number:
MFCD00009657 CAS číslo: 6485-79-6 |