Tisk…
Tributyltin methanolate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 1620 CZK
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributyltin methanolate 97%
Tributyltin methanolate
Vzorec: C₁₃H₃₀OSn
Bod varu: 97…97,5 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009419
CAS číslo: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %