Tisk…

Tributyltin hydride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Tri-n-butyltin hydride

M-Clarity™ quality level = MQ100

234788-10G 234788-500G 234788-50G
SIAL234788-10GEA 1390 CZK
SIAL234788-10G SIAL234788-500G SIAL234788-50G
Tributyltin hydride, Sigma-Aldrich®
Tributyltin hydride
Vzorec: C₁₂H₂₈Sn
Bod varu: 112…114 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
MDL Number: MFCD00009416
CAS číslo: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR