Tributyltin hydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14109.0025
8.14109.0100
8.14109.0025EA
2580
CZK
8.14109.0025
8.14109.0100
Tributyltin hydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tributyltin hydride
Vzorec:
C₁₂H₂₈Sn MW: 291,06 g/mol Bod varu: 112…114 °C (1013 hPa) Bod tání: < 0 °C Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 109 °C |
MDL Number:
MFCD00009416 CAS číslo: 688-73-3 EINECS: 211-704-4 UN: 2788 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Hill Formula | C₁₂H₂₈Sn |
Molar Mass | 291.06 g/mol |
Boiling point | 112 - 114 °C (11 hPa) |
Density | 1.10 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 109 °C |
Ignition temperature |
|
Vapor pressure | 5 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.4726 (20 °C, 589 nm) |
Storage class | 6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
R 21-25-36/38-48/23/25-50/53 | S Phrase |
S 35-36/37/39-45-60-61 |