Tisk…
Tributyltin hydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tri-n-butyltin hydride
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 1500 CZK
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltin hydride 97%
Tributyltin hydride
Vzorec: C₁₂H₂₈Sn
Bod varu: 80 °C (,4 mmHg)
Bod tání: ? 0 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009416
CAS číslo: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
UN: 2788
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %