Tisk…
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
92361-1L 92361-250ML
SIAL92361-1LEA 3640 CZK
SIAL92361-1L SIAL92361-250ML
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Vzorec: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Bod varu: 59 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000502
CAS číslo: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25