Tisk…

Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane

M-Clarity™ quality level = MQ200

92360-25ML 92360-100ML 92360-500ML
SIAL92360-25MLEA 956 CZK
SIAL92360-25ML SIAL92360-100ML SIAL92360-500ML
Chlortrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Vzorec: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Bod varu: 59 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000502
CAS číslo: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR